N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111051-1G
APOSOR111051-1GEA
0
EUR
APOSOR111051-1G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formel:
C₁₆H₁₄Cl₂N₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148249 CAS-Nummer: 1858255-25-0 |