4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111058-1G
APOSOR111058-1GEA
493
EUR
APOSOR111058-1G
4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
4-Amino-N-(1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₈N₄O₃S Molecular Weight: 322,383 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148230 CAS-Nummer: 1858251-36-1 |