N-Pyridin-3-yl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111059-1G
APOSOR111059-1GEA
310
EUR
APOSOR111059-1G
N-Pyridin-3-yl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
N-Pyridin-3-yl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylcarbonyl)hydrazinecarbothioamide
Formel:
C₁₂H₁₆N₄O₂S Molecular Weight: 280,346 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148235 CAS-Nummer: 1858249-71-4 |