4-Pyridin-3-yl-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111060-1G
APOSOR111060-1GEA
371
EUR
APOSOR111060-1G
4-Pyridin-3-yl-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Pyridin-3-yl-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₂H₁₄N₄OS Molecular Weight: 262,331 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148234 CAS-Nummer: 1858250-40-4 |