Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111062-1G
APOSOR111062-1GEA 371 EUR
APOSOR111062-1G
Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₄O₂S
Molecular Weight: 250,277 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28148237
CAS-Nummer: 1858251-02-1