4-(4-Isopropylphenyl)-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111063-1G
APOSOR111063-1GEA
445
EUR
APOSOR111063-1G
4-(4-Isopropylphenyl)-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-(4-Isopropylphenyl)-5-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₆H₂₁N₃OS Molecular Weight: 303,422 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148238 CAS-Nummer: 1858251-43-0 |