1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111065-1G
APOSOR111065-1GEA 371 EUR
APOSOR111065-1G
1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
1-[4-Amino-2-(pyridin-3-ylamino)-1,3-thiazol-5-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
Formel: C₁₃H₁₆N₄OS
Molecular Weight: 276,357 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28148239
CAS-Nummer: 1042734-86-0