N-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111066-1G
APOSOR111066-1GEA
445
EUR
APOSOR111066-1G
N-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
N-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₃ Molecular Weight: 301,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148240 CAS-Nummer: 1858255-75-0 |