1-(Oxolan-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111069-1G
APOSOR111069-1GEA
371
EUR
APOSOR111069-1G
1-(Oxolan-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(Oxolan-2-ylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel:
C₈H₁₃N₃O Molecular Weight: 167,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11128191 CAS-Nummer: 1029413-45-3 |