Methyl 4-amino-2-[(2-isopropyl-6-methylphenyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111070-1G
APOSOR111070-1GEA
310
EUR
APOSOR111070-1G
Methyl 4-amino-2-[(2-isopropyl-6-methylphenyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-2-[(2-isopropyl-6-methylphenyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉N₃O₂S Molecular Weight: 305,395 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148242 CAS-Nummer: 1858250-50-6 |