N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111082-1G OR111082-5G OR111082-10G
APOSOR111082-1GEA 0 EUR
APOSOR111082-1G APOSOR111082-5G APOSOR111082-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formel: C₁₀H₇ClN₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28347983
CAS-Nummer: 1858249-82-7