2-[4-(Oxan-4-yl)piperazin-1-yl]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111092-1G
APOSOR111092-1GEA
420
EUR
APOSOR111092-1G
2-[4-(Oxan-4-yl)piperazin-1-yl]pyridin-3-amine
2-[4-(Oxan-4-yl)piperazin-1-yl]pyridin-3-amine
Formel:
C₁₄H₂₂N₄O Molecular Weight: 262,351 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19059863 CAS-Nummer: 1486170-73-3 |