4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111099-1G
APOSOR111099-1GEA
0
EUR
APOSOR111099-1G
4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
4-(2,5-Dimethyl-4-nitro-pyrazol-3-yl)morpholine
Formel:
C₉H₁₄N₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00121959 CAS-Nummer: 312311-18-5 |