6-(1H-Imidazol-1-yl)pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111101-1G
APOSOR111101-1GEA
0
EUR
APOSOR111101-1G
6-(1H-Imidazol-1-yl)pyridin-3-amine
6-(1H-Imidazol-1-yl)pyridin-3-amine
Formel:
C₈H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08668590 CAS-Nummer: 681004-51-3 |