3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111107-1G
APOSOR111107-1GEA 0 EUR
APOSOR111107-1G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-thien-2-ylpropanoic acid
Formel: C₁₅H₁₃NO₃S
Molecular Weight: 287,334 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02570954
CAS-Nummer: 478079-05-9