5-Brom-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-bromtoluol, 5-Brom-2-methylanilin
OR11111-5G
APOSOR11111-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11111-5G
5-Brom-o-toluidin
5-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 139 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800678
CAS-Nummer: 39478-78-9
EINECS: 254-467-2