3-Chlorothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111119-1G
APOSOR111119-1GEA
310
EUR
APOSOR111119-1G
3-Chlorothiophene-2-carbohydrazide
3-Chlorothiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₅H₅ClN₂OS Molecular Weight: 176,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585402 CAS-Nummer: 478483-31-7 |