5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111127-1G
APOSOR111127-1GEA
0
EUR
APOSOR111127-1G
5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-3-(morpholin-4-ylsulphonyl)pyridin-2-amine
Formel:
C₉H₁₂ClN₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954648 CAS-Nummer: 1858255-77-2 |