N,N-Diisopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111129-1G
APOSOR111129-1GEA
371
EUR
APOSOR111129-1G
N,N-Diisopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
N,N-Diisopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Formel:
C₁₅H₂₃NOS Molecular Weight: 265,414 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29042494 CAS-Nummer: 1980039-86-8 |