1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111141-1G
APOSOR111141-1GEA 0 EUR
APOSOR111141-1G
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
1-Pyridin-3-yl-1H-imidazole-2-thiol
Formel: C₈H₇N₃S
Molecular Weight: 177,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00108600
CAS-Nummer: 17452-15-2