N-Methoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111155-5G
APOSOR111155-5GEA
0
EUR
APOSOR111155-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide
N-Methoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 210,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07183934 CAS-Nummer: 52898-51-8 |