4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111163-1G
APOSOR111163-1GEA
347
EUR
APOSOR111163-1G
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzonitrile
Formel:
C₁₄H₉N₃ Schmelzpunkt: 211…215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863434 CAS-Nummer: 55843-91-9 |