Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111165-1G
APOSOR111165-1GEA
0
EUR
APOSOR111165-1G
Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylbenzoate
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573876 CAS-Nummer: 175153-33-0 |