N,N,1,2-Tetramethyl-1H-imidazole-4-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111186-1G
APOSOR111186-1GEA
0
EUR
APOSOR111186-1G
N,N,1,2-Tetramethyl-1H-imidazole-4-sulphonamide
N,N,1,2-Tetramethyl-1H-imidazole-4-sulphonamide
Formel:
C₇H₁₃N₃O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09965509 CAS-Nummer: 936083-53-3 |