3-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloroindole-2-carboxylic acid
OR111187-1G
APOSOR111187-1GEA
128
EUR
APOSOR111187-1G
3-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Molecular Weight: 195,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11007738 CAS-Nummer: 28737-32-8 |