Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111188-1G
APOSOR111188-1GEA
192
EUR
APOSOR111188-1G
Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-mercapto-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₉H₇NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07800461 CAS-Nummer: 72730-39-3 |