tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111193-1G
OR111193-5G
APOSOR111193-1GEA
0
EUR
APOSOR111193-1G
APOSOR111193-5G
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₉N₅O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24469692 CAS-Nummer: 244201-29-4 |