tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111203-1G
APOSOR111203-1GEA
75.4
EUR
APOSOR111203-1G
tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(cyanoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₉N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20731084 CAS-Nummer: 159873-21-9 |