2,6-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111207-1G
APOSOR111207-1GEA
0
EUR
APOSOR111207-1G
2,6-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2,6-Dimethyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01833988 CAS-Nummer: 17959-90-9 |