7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111210-1G
APOSOR111210-1GEA 568 EUR
APOSOR111210-1G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₉H₇N₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29918589
CAS-Nummer: 2108781-00-4