Ethyl-2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111216-1G
APOSOR111216-1GEA
0
EUR
APOSOR111216-1G
Ethyl-2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl-2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16172180 CAS-Nummer: 59128-04-0 |