Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111219-1G
APOSOR111219-1GEA
255
EUR
APOSOR111219-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylacetate
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01113258 CAS-Nummer: 21755-34-0 |