Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzoesäureamidin Hydrochlorid Hydrat, Benzamidiniumchlorid Hydrat
OR11123-25G
APOSOR11123-25GEA 29 EUR
APOSOR11123-25G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Molecular Weight: 174,63 g/mol
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4