4-Amino-N-pyridin-4-ylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111230-1G
APOSOR111230-1GEA
0
EUR
APOSOR111230-1G
4-Amino-N-pyridin-4-ylbenzenesulphonamide
4-Amino-N-pyridin-4-ylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂S Molecular Weight: 249.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07365054 CAS-Nummer: 67638-39-5 |