5-Azepan-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111235-1G
APOSOR111235-1GEA
0
EUR
APOSOR111235-1G
5-Azepan-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Azepan-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₈H₁₄N₄S Molecular Weight: 198,289 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15732429 CAS-Nummer: 71125-53-6 |