2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111236-1G
APOSOR111236-1GEA
0
EUR
APOSOR111236-1G
2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
2-Azepan-1-ylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ Molecular Weight: 201,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08144877 CAS-Nummer: 684648-79-1 |