Benzanilid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Benzoesäureanilid, Benzoesäurephenylamid

OR11124-25G
APOSOR11124-25GEA 21.9 EUR
APOSOR11124-25G
Benzanilid
Benzanilid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Siedepunkt: 117 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 161…166 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003069
CAS-Nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR