2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Bromobenzylidene)malononitrile, 2-(4-Bromobenzylidene)malononitrile
OR111248-1G
APOSOR111248-1GEA
0
EUR
APOSOR111248-1G
2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
2-[(4-Bromophenyl)methylene]malononitrile
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ Molecular Weight: 233,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00176213 CAS-Nummer: 2826-24-6 |