(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111249-1G
APOSOR111249-1GEA
0
EUR
APOSOR111249-1G
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
(3-Bromobenzylidene)malononitrile
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ Molecular Weight: 233,064 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456782 CAS-Nummer: 2972-74-9 |