(2-Bromobenzylidene)malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111250-1G
APOSOR111250-1GEA
0
EUR
APOSOR111250-1G
(2-Bromobenzylidene)malononitrile
(2-Bromobenzylidene)malononitrile
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00175208 CAS-Nummer: 2698-42-2 |