Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111251-5G
APOSOR111251-5GEA 0 EUR
APOSOR111251-5G
Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Methyl 4-(2,2-dicyanovinyl)benzoate
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01141799
CAS-Nummer: 3129-16-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III