Biphenyl-4-sulfonylchlorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR11127-25G OR11127-5G OR11127-10G
APOSOR11127-25GEA 0 EUR
APOSOR11127-25G APOSOR11127-5G APOSOR11127-10G
Biphenyl-4-sulfonylchlorid 95%
Biphenyl-4-sulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₂S
Siedepunkt: 200…205 °C
Schmelzpunkt: 112…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078658
CAS-Nummer: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR