Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111270-1G
APOSOR111270-1GEA
0
EUR
APOSOR111270-1G
Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02325395 CAS-Nummer: 1431965-03-5 |