3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111273-1G
APOSOR111273-1GEA
371
EUR
APOSOR111273-1G
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 187,026 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994777 CAS-Nummer: 1019027-83-8 |