3,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111274-250MG
APOSOR111274-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR111274-250MG
3,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
3,7-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09994785 CAS-Nummer: 1019026-71-1 |