(1,3-Thiazol-2-ylmethylene)malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111279-1G
APOSOR111279-1GEA
0
EUR
APOSOR111279-1G
(1,3-Thiazol-2-ylmethylene)malononitrile
(1,3-Thiazol-2-ylmethylene)malononitrile
Formel:
C₇H₃N₃S Molecular Weight: 161,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06214304 CAS-Nummer: 771565-96-9 |