4-Methylthiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111295-250MG
APOSOR111295-250MGEA
174
EUR
APOSOR111295-250MG
4-Methylthiophene-2-carbohydrazide
4-Methylthiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₆H₈N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01627990 CAS-Nummer: 676594-42-6 |