4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111297-1G
APOSOR111297-1GEA
339
EUR
APOSOR111297-1G
4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
4-Iodo-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₂IN₃O₂S Molecular Weight: 413,233 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29060037 CAS-Nummer: 2085690-77-1 |