4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111299-1G
APOSOR111299-1GEA 0 EUR
APOSOR111299-1G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01651884
CAS-Nummer: 77901-22-5