5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 2-Acetyl-4-bromphenol
OR1113-1G
APOSOR1113-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1113-1G
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol Schmelzpunkt: 55…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191850 CAS-Nummer: 1450-75-5 |